Ethoxyquin
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
6-Ethoxy-1,2-dihydro-2,2,4-trimethylquinoline, 6-Ethoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline, 1,2-Dihydro-6-ethoxy-2,2,4-trimethylquinoline, Ethoxyquin
CA13310000
EHERCA13310000EA
57
EUR
EHERCA13310000
Ethoxyquin
Ethoxyquin
Formel:
C₁₄H₁₉NO |
MDL:
MFCD00023883 CAS-Nummer: 91-53-2 EINECS: 202-075-7 |