m-Ethyltoluol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1-Ethyl-3-methylbenzol

CA13356300
EHERCA13356300EA 29.44 EUR
EHERCA13356300
m-Ethyltoluol
m-Ethyltoluol
Formel: C₉H₁₂
Molecular Weight: 120,19 g/mol
Siedepunkt: 158…160 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95,5 °C
Dichte: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009259
CAS-Nummer: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
UN: 3295
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR