cis-3-Hexen-1-ol

Lieferant: EHRENSTORFER

Synonyme: cis-Hex-3-en-1-ol

CA14202400
EHERCA14202400EA 72 EUR
EHERCA14202400
cis-3-Hexen-1-ol
cis-3-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
Molecular Weight: 100,16 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60 °C
Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063217
CAS-Nummer: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04719

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR