Butylmethacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: Methacrylsäurebutylester, 2-Methylpropensäurebutylester
CA14971720
EHERCA14971720EA 38 EUR
EHERCA14971720
Butylmethacrylat
Butylmethacrylat
Formel: C₈H₁₄O₂
Molecular Weight: 142,2 g/mol
Siedepunkt: 163 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –75 °C
Dichte: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009444
CAS-Nummer: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
UN: 2227
ADR: 3,III