Ethylmethacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: Methacrylsäureethylester, Methylpropensäureethylester, 2-Methylpropensäureethylester
CA14971740
EHERCA14971740EA 39 EUR
EHERCA14971740
Ethylmethacrylat
Ethylmethacrylat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 100
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0.9158 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
MDL: MFCD00009161
CAS-Nummer: 97-63-2
EINECS: 202-597-5
UN: 2277
ADR: 3 II