Methylmethacrylat
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: 2-Methylpropensäuremethylester, Methylpropensäuremethylester, Methacrylsäuremethylester
CA14971770
EHERCA14971770EA 40 EUR
EHERCA14971770
Methylmethacrylat
Methylmethacrylat
Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005