2,4-Diaminoanisol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
CA15081900
EHERCA15081900EA 83 EUR
EHERCA15081900
2,4-Diaminoanisol
2,4-Diaminoanisol
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: 67,2 °C
CAS-Nummer: 615-05-4
EINECS: 210-406-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03018