(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme:
Methyl2-methylbutyrate
CA15084850
EHERCA15084850EA
43
EUR
EHERCA15084850
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
(±)-Methyl-2-methylbutyrat
Formel:
C₆H₁₂O₂ Molecular Weight: 116,16 g/mol |
MDL:
MFCD00009335 CAS-Nummer: 868-57-5 EINECS: 212-778-0 UN: 3272 ADR: 3,II |