Methylcyclopentan

Lieferant: EHRENSTORFER

CA15085040
EHERCA15085040EA 40 EUR
EHERCA15085040
Methylcyclopentan
Methylcyclopentane
Formel: C₆H₁₂
Molecular Weight: 84,16 g/mol
Siedepunkt: 71,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –142 °C
Dichte: 0,74 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001382
CAS-Nummer: 96-37-7
EINECS: 202-503-2
UN: 2298
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR