o-Kresol
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
CA15140200
EHERCA15140200EA 42 EUR
EHERCA15140200
o-Kresol
o-Kresol
Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 31 °C
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00002226
CAS-Nummer: 95-48-7
UN: 2076
ADR: 6.1,II