α-Methylstyrol

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Isopropenylbenzol, 2-Phenylpropen

CA15143500
EHERCA15143500EA 51 EUR
EHERCA15143500
α-Methylstyrol
α-Methylstyrol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118,18 g/mol
Siedepunkt: 165,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008859
CAS-Nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR