Caprylsäure

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Octansäure

CA15711050
EHERCA15711050EA 34 EUR
EHERCA15711050
Caprylsäure
Caprylsäure
Formel: C₈H₁₆O₂
Molecular Weight: 144,21 g/mol
Siedepunkt: 239,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16 °C
Dichte: 0,9066 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004429
CAS-Nummer: 124-07-2
EINECS: 204-677-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01771

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR