3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecyl-acrylat, farblos, Flüssigkeit
Lieferant: EHRENSTORFER
Achtung
Synonyme: Acrylic Acid 1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl Ester
CA15986595
EHERCA15986595EA 65 EUR
EHERCA15986595
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecyl-acrylat, farblos, Flüssigkeit
1H,1H,2H,2H-Heptadecafluorodecyl acrylate
Formel: C₁₃H₇F₁₇O₂
Molecular Weight: 518,17 g/mol
Siedepunkt: 90 °C
Flammpunkt: 132 °C
MDL: MFCD00042306
CAS-Nummer: 27905-45-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Accurate mass 518.0175
Storage temperature 4 °C
Shipping temperature 20 °C
Odour Odourless