o-Phenylendiamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

CA16057800
EHERCA16057800EA 72 EUR
EHERCA16057800
o-Phenylendiamin
o-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 257 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 103 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007721
CAS-Nummer: 95-54-5
EINECS: 202-430-6
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07438

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR