m-Phenylendiamin

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: 1,3-Diaminobenzol, MPD, 1,3-Phenylendiamin

CA16057900
EHERCA16057900EA 72 EUR
EHERCA16057900
m-Phenylendiamin
m-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Siedepunkt: 282 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 63…64 °C
Dichte: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007799
CAS-Nummer: 108-45-2
EINECS: 203-584-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07437

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR