1,1,2,2-Tetrachlorethan
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
CA17358100
EHERCA17358100EA 43 EUR
EHERCA17358100
1,1,2,2-Tetrachlorethan
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Formel: Cl₂HCCHCl₂
Molecular Weight: 167,85 g/mol
Siedepunkt: 146,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000848
CAS-Nummer: 79-34-5
EINECS: 201-197-8
UN: 1702
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,09264
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ad9914010b65d5d21f26f85ccb3fc00111fc8b3&vid=da3549d1364274a05dcc36a80f09745b568776d0&prid=web&clid=SAPDAM