Thiophen
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thiofuran
CA17547000
EHERCA17547000EA
39
EUR
EHERCA17547000
Thiophen
Thiophen
Formel:
C₄H₄S Molecular Weight: 84,14 g/mol Siedepunkt: 84,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –9 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005413 CAS-Nummer: 110-02-1 EINECS: 203-729-4 UN: 2414 ADR: 3,II Merck Index: 12,09490 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...