Tobramycin
Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr
Synonyme: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
CA17588000
EHERCA17588000EA 225 EUR
EHERCA17588000
Tobramycin
Tobramycin
Formel: C₁₈H₃₇N₅O₉
Molecular Weight: 467,51 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00077885
CAS-Nummer: 32986-56-4
EINECS: 251-322-5