2,4-Toluoldiisocyanat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 4-Methyl-m-phenylendiisocyanat, 2,4-TDI, Tolylen-2,4-diisocyanat
CA17594500
EHERCA17594500EA 44 EUR
EHERCA17594500
2,4-Toluoldiisocyanat
2,4-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174.16
MDL: MFCD00002011
CAS-Nummer: 584-84-9
EINECS: 209-544-5
UN: 2078
ADR: 6.1 II