2,6-Toluoldiisocyanat
Lieferant: EHRENSTORFER
Synonyme: 2,6-TDI, 2-Methyl-m-phenylendiisocyanat, Tolylen-2,6-diisocyanat
CA17594600
EHERCA17594600EA 74 EUR
EHERCA17594600
2,6-Toluoldiisocyanat
2,6-Toluoldiisocyanat
Formel: C₉H₆N₂O₂
Molecular Weight: 174.16
MDL: MFCD00002010
CAS-Nummer: 91-08-7
EINECS: 202-039-0
UN: 2078
ADR: 6.1 II