1,1,2-Trichlortrifluorethan

Lieferant: EHRENSTORFER
Gefahr

Synonyme: Freon 113, Trifluortrichlorethan, Solvant S-316, CFC-113

CA17788300
EHERCA17788300EA 38 EUR
EHERCA17788300
1,1,2-Trichlortrifluorethan
1,1,2-Trichlortrifluorethan
Formel: Cl₂FCCClF₂
Molecular Weight: 187,38 g/mol
Siedepunkt: 47,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,5731 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 76-13-1
EINECS: 200-936-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR