O15-Palmitoylretinol
Lieferant: EHRENSTORFER
|
Achtung
|
Synonyme:
Retinyl palmitate, Retinol palmitate, alle-trans-Retinylpalmitat
CA17923840
EHERCA17923840EA
63
EUR
EHERCA17923840
O15-Palmitoylretinol
Vitamin A palmitate
Formel:
C₃₆H₆₀O₂ Molecular Weight: 524,87 g/mol |
MDL:
MFCD00019414 CAS-Nummer: 79-81-2 EINECS: 201-228-5 |