DL-α-Tocopherol
Lieferant: EHRENSTORFER
CA17924300
EHERCA17924300EA
51
EUR
EHERCA17924300
DL-α-Tocopherol
DL-α-Tocopherol
Formel:
C₂₉H₅₀O₂ |
MDL:
MFCD00072051 CAS-Nummer: 10191-41-0 EINECS: 233-466-0 |