DNA 20-kb-Plasmid- und Linear-Kit
Lieferant: EKSIGENT
5311708
EKSI5311708EA 3480 EUR
EKSI5311708
DNA 20-kb-Plasmid- und Linear-Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das DNA 20-kb- Plasmid- und Linear-Kit wird zur Isoform- und Reinheitsanalyse von Plasmiden und linearisierter dsDNA verwendet.
Dieses Kit bietet eine hohe analytische Auflösung und kann eine große Bandbreite linearer doppelsträngiger DNA-Fragmente oder Plasmid-Isoformen analysieren. Plasmid-Isoformen von 2.000 bp bis 19.000 bp können getrennt werden, darunter supercoiled, lineare und offene kreisförmige Spezies. Das Kit kann Größenschätzungen und Reinheitsanalysen für lineare dsDNA-Proben von 100 bp bis 20.000 bp durchführen.
Lieferumfang: Dieses Kit bietet Reagenzienvolumina für die Analyse von 200 Proben und beinhaltet: Säurewasch-/Regenerierungslösung (0,1 N HCl) (125 ml)- 1, Wasser in CE-Qualität (140 ml)- 2, DNA 20 kb Plasmid und lineare Konditionierungslösung (135 ml)- 1, DNA 20 kb Plasmid und lineares Gel (135 ml)- 1, DNA 20 kb Plasmid und linearer Probenpuffer (55 ml)- 1, SYBR™ Gold-Nukleinsäuregel-Färbemittel1 (120 µl)- 6, DNA 20 kb Plasmid-Testmischung (8 ng in 20 µl)- 6 1 SYBR™ ist eine Marke der Life Technologies Corporation. SYBR™ Gold-Nukleinsäuregel-Färbemittel ist nicht für den Weiterverkauf verfügbar.