18.2 MO/cm, bis zu 2.0 l/min Fliessrate bis zu 2.0 l/min Anorganische Stoffe18.2 MO/cm Organische Stoffe (TOC) <5 ppb 1 * 1 ST
Lieferant: ELGA LabWater
18.2 MO/cm, bis zu 2.0 l/min Fliessrate bis zu 2.0 l/min Anorganische Stoffe18.2 MO/cm Organische Stoffe (TOC) <5 ppb 1 * 1 ST