Wolfram

Lieferant: ELTRA

90220.2500
ELTA90220.2500EA 695 EUR
ELTA90220.2500
Wolfram
Tungsten
Formel: W
Molecular Weight: 183,84 g/mol
Siedepunkt: 5660 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3410 °C
Dichte: 19 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011461
CAS-Nummer: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR