Sicherheitsschlupfstiefel (Form C) JERRY S3, Obermaterial: Rindleder, Warmfutter, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies -Brandsohle, Stahlzwischensohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, Farbe: schwarz. Größe: 44 1 * 1 PAAR
Lieferant: ELTEN