ESD Sicherheitshalbschuh REACTION XXT Low S3, Obermaterial: Rindleder, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, Metallfreier Durchtr ittschutz, PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS, Kunststoffkappe, Abriebfester Spitzenschutz, Farbe: schwarz. Größe: 42 1 * 1 PAAR
Lieferant: ELTEN