ESD Sicherheitsschnürstiefel SANDER Pro S3, Obermaterial: Mikrofaser Fashmo, Textilmaterial Cordura®, Sohle: TPU/PU Trainers, Kunsts toffkappe, Farbe: schwarz/rot, Größe: 41 1 * 1 PAAR
Lieferant: ELTEN