5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-14372.1G
ENAMEN300-14372.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-14372.1G
5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
5-Chlor-2-methyl-7H-isoxazolo[2,3-a]pyrimidin-7-on
Formel:
C₇H₅ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD07366359 CAS-Nummer: 278614-92-9 |