5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
1-(5-Chloro-2-methoxyphenyl)ethanone
EN300-14420.5G
ENAMEN300-14420.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-14420.5G
5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon
5'-Chlor-2'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₉ClO₂ Molecular Weight: 184,6196 g/mol |
MDL:
MFCD00174339 CAS-Nummer: 6342-64-9 |