3-(Methylsulfonyl)anilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-14687.5G
ENAMEN300-14687.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-14687.5G
3-(Methylsulfonyl)anilin
3-(Methylsulfonyl)anilin
Formel:
C₇H₉NO₂S |
MDL:
MFCD03764428 CAS-Nummer: 35216-39-8 |