2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-18552
ENAMEN300-18552EA
0
EUR
ENAMEN300-18552
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
2-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ |
MDL:
MFCD02251330 CAS-Nummer: 934-37-2 |