3-Isoxazolcarbonsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Isoxazole-3-carboxylic Acid
EN300-22245.1G
ENAMEN300-22245.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-22245.1G
3-Isoxazolcarbonsäure
3-Isoxazolecarboxylic acid
Formel:
C₄H₃NO₃ Molecular Weight: 113,07 g/mol |
MDL:
MFCD06738796 CAS-Nummer: 3209-71-0 |