2-Cyanphenylisothiocyanat
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-23803.1G
ENAMEN300-23803.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-23803.1G
2-Cyanphenylisothiocyanat
2-Cyanphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₄N₂S |
MDL:
MFCD00060361 CAS-Nummer: 81431-98-3 |