3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-25341.5G
ENAMEN300-25341.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-25341.5G
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
3-(Brommethyl)-4-fluorbenzonitril
Formel:
C₈H₅BrFN |
CAS-Nummer:
856935-35-8 |