2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-25928.1G
ENAMEN300-25928.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-25928.1G
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
2-Chlor-4,5-dimethoxyanilin
Formel:
C₈H₁₀ClNO₂ |
MDL:
MFCD08691143 CAS-Nummer: 32829-09-7 |