6-Morpholino-3-pyridinamin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
6-Morpholinopyridin-3-amine, 5-Amino-2-(4-morpholinyl)pyridine
EN300-25991.1G
ENAMEN300-25991.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-25991.1G
6-Morpholino-3-pyridinamin
6-Morpholino-3-pyridinamin
Formel:
C₉H₁₃N₃O |
MDL:
MFCD00119562 CAS-Nummer: 52023-68-4 EINECS: 257-613-3 |