(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
(2-Methylthiazol-4-yl)methanol
EN300-27687.1G
ENAMEN300-27687.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-27687.1G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formel:
C₅H₇NOS Molecular Weight: 129.1802 g/mol |
MDL:
MFCD08703637 CAS-Nummer: 76632-23-0 |