2-Amino-3-methylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-29544.1G
ENAMEN300-29544.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-29544.1G
2-Amino-3-methylbenzamid
2-Amino-3-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,1800 g/mol |
MDL:
MFCD04034517 CAS-Nummer: 1885-32-1 |