Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-30329.5G
ENAMEN300-30329.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-30329.5G
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Diethyl-aminomalonat Hydrochlorid
Formel:
C₇H₁₄ClNO₄ |
MDL:
MFCD00012510 CAS-Nummer: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |