2-Amino-6-methylbenzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-30883.1G
ENAMEN300-30883.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-30883.1G
2-Amino-6-methylbenzamid
2-Amino-6-methylbenzamid
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150,18 g/mol |
MDL:
MFCD09729171 CAS-Nummer: 1885-31-0 |