2-Chlor-6-nitrochinolin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-39072.10
ENAMEN300-39072.10EA
0
EUR
ENAMEN300-39072.10
2-Chlor-6-nitrochinolin
2-Chloro-6-nitroquinoline
Formel:
C₉H₅ClN₂O₂ Molecular Weight: 208,6000 g/mol |
MDL:
MFCD09040696 CAS-Nummer: 29969-57-1 |