5-Nitro-2-picolin
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
2-Methyl-5-nitropyridine
EN300-42381.5G
ENAMEN300-42381.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-42381.5G
5-Nitro-2-picolin
5-Nitro-2-picolin
Formel:
C₆H₆N₂O₂ Molecular Weight: 138.12 g/mol |
MDL:
MFCD04114179 CAS-Nummer: 21203-68-9 |