Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
Methyl 2-amino-5-methylbenzoate
EN300-42954.1G
ENAMEN300-42954.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-42954.1G
Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Methyl-2-amino-5-methylbenzoat
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,1900 g/mol |
MDL:
MFCD08234606 CAS-Nummer: 18595-16-9 |