4-Mercaptobenzonitril
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-45156
ENAMEN300-45156EA
0
EUR
ENAMEN300-45156
4-Mercaptobenzonitril
4-Mercaptobenzonitril
Formel:
C₇H₅NS |
MDL:
MFCD00272354 CAS-Nummer: 36801-01-1 |