3-Amino-4-methylpyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-51191.1G
ENAMEN300-51191.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-51191.1G
3-Amino-4-methylpyridin
3-Amino-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₈N₂ Molecular Weight: 108,14 g/mol |
MDL:
MFCD00128871 CAS-Nummer: 3430-27-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |