2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-52162.1G
ENAMEN300-52162.1GEA
0
EUR
ENAMEN300-52162.1G
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin
2-Hydroxy-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₆F₃NO |
MDL:
MFCD01731750 CAS-Nummer: 454-81-9 |