2-Chlor-5-hydroxypyridin
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Achtung
|
EN300-52976.5G
ENAMEN300-52976.5GEA
0
EUR
ENAMEN300-52976.5G
2-Chlor-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄ClNO |
MDL:
MFCD00234050 CAS-Nummer: 41288-96-4 |