4-Chlor-7-methylisatin
Lieferant: SIA ENAMINE
EN300-60309
EN300-60309.10
ENAMEN300-60309EA
0
EUR
ENAMEN300-60309
ENAMEN300-60309.10
4-Chlor-7-methylisatin
4-Chlor-7-methylisatin
Formel:
C₉H₆ClNO₂ |
MDL:
MFCD00047216 CAS-Nummer: 61258-72-8 |